Merck
AC5410537514
Accela ChemBio Inc.
4-[(3-Hydroxy-1-azetidinyl)methyl]phenylboronic Acid Hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.5
Numer MDL:
Iupac Name
(4-((3-hydroxyazetidin-1-yl)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14BNO3.ClH/c13-10-6-12(7-10)5-8-1-3-9(4-2-8)11(14)15;/h1-4,10,13-15H,5-7H2;1H
Klucz InChI
DIIIHTHRQYCYHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY026038&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY026038.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)