Merck
AC5394386144
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-(5-Oxazolyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-5-3-9(4-6-10)11-7-13-8-16-11/h3-8H,2H2,1H3
Klucz InChI
DMCXVEGHRQNRLG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY012502&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY012502.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)