Merck
AC5372912029
Accela ChemBio Inc.
Methyl 2-[4-(Methylsulfonamido)phenyl]acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.28
Numer MDL:
Iupac Name
methyl {4-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-15-10(12)7-8-3-5-9(6-4-8)11-16(2,13)14/h3-6,11H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
KYOSZSOSUVEMFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019025&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019025.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)