Merck
AC5372908318
Accela ChemBio Inc.
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.21
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O2/c11-9-7-8(13(14)15)3-4-10(9)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
SMKXLBISYVJESG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow to orange powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY002977&attname=GoodsCode
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY002977.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)