Merck
AABH9A954173
AA BLOCKS, INC.
Chromium(III) acetate hydroxide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
609.36
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Inchi Code
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;2*-3;+3;;/p-9
Klucz InChI
LYPCKRWZFVWSAW-UHFFFAOYSA-E
temp. przechowywania
2~8 C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/39430-51-8
Synonym
Chromium acetate hydroxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=39430-51-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)