Merck
AABH9A2240B8
AA BLOCKS, INC.
1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidine-2-carbohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.32
Numer MDL:
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)-2-pyrrolidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H15N3O3S/c12-13-11(15)10-7-4-8-14(10)18(16,17)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8,12H2,(H,13,15)
Klucz InChI
YZVZYBIYGVEGFA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1032190-58-1
Synonym
1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidine-2-carbohydrazide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1032190-58-1