Merck
AABH99A47F81
AA BLOCKS, INC.
2-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H8N4/c10-8-5-12-9(13-6-8)7-2-1-3-11-4-7/h1-6H,10H2
Klucz InChI
GVGDTGFCLWLCHA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1094411-80-9
Synonym
2-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-5-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1094411-80-9