Merck
AABH97D3C6E2
AA BLOCKS, INC.
PBB 155
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
627.59
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,2',4,4',6,6'-hexabromo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H4Br6/c13-5-1-7(15)11(8(16)2-5)12-9(17)3-6(14)4-10(12)18/h1-4H
Klucz InChI
LNFYSRMCCKKDEH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/59261-08-4
Synonym
2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=59261-08-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)