Merck
AABH97D28A26
AA BLOCKS, INC.
6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.21
Numer MDL:
Iupac Name
6-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)20-10-3-1-2-8(6-10)11-5-4-9(7-17-11)12(18)19/h1-7H,(H,18,19)
Klucz InChI
LPRMIDAWXMTKGE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/197847-91-9
Synonym
6-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)nicotinic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=197847-91-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)