Merck
AABH97CEB742
AA BLOCKS, INC.
tert-butyl N-{2-[(4-chlorophenyl)formohydrazido]-2-oxoethyl}carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.77
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(2-(4-chlorobenzoyl)hydrazinyl)-2-oxoethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H18ClN3O4/c1-14(2,3)22-13(21)16-8-11(19)17-18-12(20)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,16,21)(H,17,19)(H,18,20)
Klucz InChI
HXSZCRQJIVNYFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1638612-53-9
Synonym
tert-butyl (2-[(4-chlorobenzoyl)hydrazine]-2-oxoethyl)carbamate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1638612-53-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)