Merck
AABH97CE95CF
AA BLOCKS, INC.
tert-butyl 3-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 3-{[2-(4-morpholinyl)ethyl]amino}propanoate
Inchi Code
1S/C13H26N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)4-5-14-6-7-15-8-10-17-11-9-15/h14H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
MSKSKQOHLYPUBX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1049155-71-6
Synonym
tert-butyl 3-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}propanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1049155-71-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)