Merck
AABH97CD9FB5
AA BLOCKS, INC.
4-N-NONYLOXYBENZALDEHYDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.37
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(nonyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-18-16-11-9-15(14-17)10-12-16/h9-12,14H,2-8,13H2,1H3
Klucz InChI
OZWJLGGZWZZBKK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/50262-46-9
Synonym
p-Nonyloxybenzaldehyde
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=50262-46-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)