Merck
AABH97CD8491
AA BLOCKS, INC.
CCK (27-33) (non-sulfated)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
948.13
Numer MDL:
Iupac Name
(5S,11S,14S,17S)-17-({[(1S)-2-amino-1-benzyl-2-oxoethyl]amino}carbonyl)-5-{[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino}-11-(1H-indol-3-ylmethyl)-14-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-6,9,12,15-tetraoxo-2-
Inchi Code
1S/C45H57N9O10S2/c1-65-18-16-33(51-41(60)31(46)20-27-12-14-29(55)15-13-27)42(61)49-25-38(56)50-36(22-28-24-48-32-11-7-6-10-30(28)32)44(63)52-34(17-19-66-2)43(62)54-37(23-39(57)58)45(64)53-35(40(47)59)21-26-8-4-3-5-9-26/h3-15,24,31,33-37,48,55H,16-23,25,46H2,1-2H3,(H2,47,59)(H,49,61)(H,50,56)(H,51,60)(H,52,63)(H,53,64)(H,54,62)(H,57,58)/t31-,33-,34-,35-,36-,37-/m0/s1
Klucz InChI
CRSGPVVFNHQALK-GIZYWFQPSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/47910-79-2
Synonym
Cholecystokinin Octapeptide (2-8) (desulfated) H-Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=47910-79-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)