Merck
AABH9616AA36
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.31
Numer MDL:
Iupac Name
1-(benzyloxy)-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C14H11NOS/c17-11-15-13-6-8-14(9-7-13)16-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139768-71-1
Synonym
4-BENZYLOXYPHENYL ISOTHIOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139768-71-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)