Merck
AABH96169153
AA BLOCKS, INC.
2-amino-6-methylchromeno[8,7-d][1,3]oxazol-8-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-6-methyl-8H-chromeno[8,7-d]oxazol-8-one
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c1-5-4-8(14)16-10-6(5)2-3-7-9(10)13-11(12)15-7/h2-4H,1H3,(H2,12,13)
Klucz InChI
GQSVUEFXOTYOFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/114476-70-9
Synonym
2-amino-6-methylchromeno[8,7-d][1,3]oxazol-8-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=114476-70-9