Merck
AABH93DE2BC0
AA BLOCKS, INC.
1,4-Cyclohexanedimethanol Bis(2-ethylhexanoate) (cis- and trans- mixture)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.61
Numer MDL:
Iupac Name
(4-{[(2-ethylhexanoyl)oxy]methyl}cyclohexyl)methyl 2-ethylhexanoate
Inchi Code
1S/C24H44O4/c1-5-9-11-21(7-3)23(25)27-17-19-13-15-20(16-14-19)18-28-24(26)22(8-4)12-10-6-2/h19-22H,5-18H2,1-4H3
Klucz InChI
WZCWEBVKSPNNNN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/53148-32-6
Synonym
1,4-Cyclohexanedimethanol Bis(2-ethylhexanoate) (cis- and trans- mixture)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=53148-32-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)