Merck
AABH93DE1C10
AA BLOCKS, INC.
2-Iodosylbenzene-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.03
Numer MDL:
Iupac Name
2-iodosylterephthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5IO5/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9-14/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
MSYLSVVHVIXBGF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/64297-89-8
Synonym
2-Iodosylbenzene-1,4-dicarboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=64297-89-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)