Merck
AABH93DE1575
AA BLOCKS, INC.
N-Boc-L-Norvaline ethyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]pentanoate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-6-8-9(10(14)16-7-2)13-11(15)17-12(3,4)5/h9H,6-8H2,1-5H3,(H,13,15)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
JGTWGAQDMLFVDX-VIFPVBQESA-N
temp. przechowywania
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1187550-23-7
Synonym
(S)-Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)pentanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1187550-23-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)