Merck
AABH93DE095F
AA BLOCKS, INC.
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazine-1-carboxylic acid amide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2/c8-7(12)10-3-1-9(2-4-10)5-6-11/h11H,1-6H2,(H2,8,12)
Klucz InChI
VTWZAXWDPQYNEU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/116882-73-6
Synonym
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carboxamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=116882-73-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)