Merck
AABH93DDB57B
AA BLOCKS, INC.
2-[(adamantan-1-yloxy)methyl]oxirane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.3
Numer MDL:
Iupac Name
1-adamantyl 2-oxiranylmethyl ether
Inchi Code
1S/C13H20O2/c1-9-2-11-3-10(1)5-13(4-9,6-11)15-8-12-7-14-12/h9-12H,1-8H2
Klucz InChI
SOIAGOLKGAHWEU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/130187-71-2
Synonym
2-[(1-Adamantyloxy)methyl]oxirane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=130187-71-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)