Merck
AABH14DD93C1
AA BLOCKS, INC.
[3-(pyridin-3-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer MDL:
Iupac Name
[3-(3-pyridinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-8-10-3-1-4-11(7-10)12-5-2-6-14-9-12/h1-7,9H,8,13H2
Klucz InChI
LJBZNEQDDZADCX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/894779-75-0
Synonym
3-(3-Pyridinyl)benzenemethanamine dihydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=894779-75-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)