Możemy zsyntetyzować niestandardowe siRNA do dupleksowania przy użyciu sekwencji użytkownika lub sekwencji zaprojektowanych przez nas bioinformatycznie. Możemy również dodać różne modyfikacje chemiczne dostosowane do Twoich potrzeb. Wszystkie siRNA są analizowane za pomocą spektrometru masowego przed uwolnieniem.
Identyfikator produktu
- Bezpłatne projekty z algorytmem Rosetta*
- Uproszczona optymalizacja transfekcji za pomocą 11 siRNA kontroli pozytywnej
- Odróżnienie wyciszania specyficznego dla sekwencji od efektów niespecyficznych za pomocą siRNA kontroli negatywnej 8
- Usługi niestandardowe pozwalają na elastyczność w konfiguracji eksperymentów
*Opatentowany algorytm Rosetta siRNA Design Algorithm wykorzystuje macierze punktacji specyficzne dla pozycji i wiedzę o regionie zalążkowym, aby przewidzieć najbardziej specyficzne i skuteczne sekwencje dla genów docelowych. Reguły algorytmu zostały opracowane na podstawie danych empirycznych zebranych z eksperymentów wyciszania genów przeprowadzonych w ciągu trzech lat.
Niestandardowe siSpecyfikacje dupleksu RNA |
---|
siPule dupleksowe RNA***
Popularny format zbiorczy to 4 dupleksy po 5 nmol każdy połączone w jednej probówce (20 nmol zbiorczo) oraz dokładnie te same 4 dupleksy również po 5 nmol każdy w oddzielnych probówkach (kolejne 20 nmol indywidualnie). Jednak nasze zaawansowane urządzenia do obsługi cieczy pozwalają na szeroki zakres innych możliwości.
W przypadku pytań oznaczonych jako "Zapytaj" lub jeśli masz potrzeby, które różnią się od innych przedstawionych ogólnych specyfikacji, wyślij zapytanie na adres sirnarequest@milliporesigma.com.
MISSION jest znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Etykieta Licencja.