Merck
Przepisy ewoluują obecnie w kierunku wspierania metod in vitro.
Nadszedł czas, aby zaprzestać przeprowadzania testów wykrywania pirogenów na zwierzętach.
W czerwcu 2021 r. Komisja Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) podjęła decyzję o wejściu na ścieżkę, która powinna ostatecznie doprowadzić do całkowitego zastąpienia króliczego testu pirogenowego (RPT) w Ph. Eur. w ciągu około 5 lat. W międzyczasie użytkownicy są aktywnie zachęcani do poszukiwania alternatyw dla rozdziału 2.6.8, a najlepszą opcją jest test aktywacji monocytów (MAT).
Używany do wykrywania szerokiej gamy pirogenów w produktach pozajelitowych, takich jak farmaceutyki, biofarmaceutyki lub wyroby medyczne, MAT stanowi alternatywę in vitro dla konwencjonalnych testów na zwierzętach zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi.
Dzięki naszej linii komórkowej Mono-Mac-6 opartej na MAT, zapewniamy solidną, niezawodną i ustandaryzowaną metodę wykrywania pirogenów.
Nasz system PyroMAT® łączy w sobie zalety MAT z korzyściami płynącymi z wykorzystania linii komórkowej
  • Wykrywanie szerokiego zakresu pirogenów
  • Testowanie szerokiego zakresu typów produktów<
  • Test in vitro, który naśladuje ludzką reakcję immunologiczną
  • Zgodność z przepisami i wytycznymi
  • Standaryzowana reaktywność i wysoka czułość (LOD 0.05 EU/mL)
  • Kwalifikowane komórki: oparte na linii komórkowej Mono-Mac-6 (MM6)
Jak działa system PyroMAT®?
Endotoksyny z bakterii Gram-ujemnych
Endotoksyny z bakterii Gram-ujemnych
  • Endotoksyny z bakterii Gram-ujemnych
  • Nie-Endotoksyny Pirogenów (NEP) z bakterii Gram-dodatnich, drożdży & pleśni, wirusów...
    Aktywacja monocytów i uwalnianie cytokin
      Wykrywanie IL-6 za pomocą testu ELISA
        Pomożemy Ci przejść z testów na zwierzętach na testy in Vitro Testing
        Dla naszego systemu PyroMAT® mamy szeroką ofertę usług i szkoleń wspierających wdrożenie testu aktywacji monocytów (MAT) w Twoim laboratorium:
        Usługi aplikacyjne
        • Studium wykonalności
        • Opracowanie metody
        • Doradztwo w zakresie opracowania metody
        • Doradztwo w zakresie opracowywania metod w siedzibie klienta lub zdalnie
        • Rozwiązywanie problemów związanych z wdrożeniem
        • Analiza danych oprogramowania do rutynowych testów
        Usługi walidacyjne
        • Doradztwo w zakresie walidacji specyficznej dla produktu w siedzibie klienta lub zdalnie, w tym szkolenie i demonstracja systemu PyroMAT®
        • Analiza danych dla walidacji specyficznej dla produktu (PSV)
        Usługi szkoleniowe
        • Szkolenia zdalne, na żądanie i zgodnie z harmonogramem
        • Interaktywny e-learning
        • Zaawansowane szkolenie operatorów w siedzibie klienta
        • Szkoła testów pirogenowych
        Koniec z testami pirogenowymi na zwierzętach
        Wypełnij poniższy formularz, aby porozmawiać z naszymi ekspertami i rozpocząć działania mające na celu spełnienie przepisów i ratowanie królików!
        Powiązane zasoby dotyczące produktów
        • Brochure: PyroMAT® and PyroDetect
          Used to detect a broad range of pyrogens in parenteral products such as pharmaceuticals, biopharmaceuticals or medical devices, the MAT gives an in vitro alternative to conventional animal testing in accordance with regulatory guidelines.