Merck
Przekonujące możliwości PlexAbility
Przedstawiamy panel przesiewowy MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex
Zgodne z przeznaczeniem rozwiązanie do testów przesiewowych
Uprość odkrywanie biomarkerów białkowych dzięki płynnym badaniom przesiewowym. MILLIPLEX® PLEXpedition Screening Panel to wszechstronny i konfigurowalny zestaw do multipleksowych testów immunologicznych przeznaczony do jednoczesnego badania przesiewowego do 115 analitów, w tym:
  • Cytokiny, chemokiny i czynniki wzrostu
  • Metaloproteinazy macierzy
  • Biomarkery związane ze zdrowiem kości, metabolizmem i chorobami układu krążenia<
Panel ten umożliwia identyfikację względnych zmian w ekspresji białek i jest dostarczany w formacie bez matrycy, umożliwiając wykrywanie analitów w różnych typach próbek. Po zidentyfikowaniu interesujących markerów za pomocą tego panelu przesiewowego można płynnie przejść do naszego kwalifikowane panele MILLIPLEX®, które oferują zoptymalizowane matryce surowicy i weryfikację partii do partii w celu powtarzalnego ilościowego określenia stężenia białka.
Usprawniając proces odkrywania biomarkerów, panel przesiewowy MILLIPLEX® PLEXpedition przyspiesza badania translacyjne i przedkliniczne, jednocześnie oszczędzając czas, pieniądze i próbki bez poświęcania specyficzności.
Wybierz potrzebne anality w oparciu o posiadane urządzenie Luminex®
Panel przesiewowy MILLIPLEX® PLEXpedition współpracuje ze wszystkimi systemami urządzeń do multipleksowania Luminex®. Jednak niektóre urządzenia mogą pozyskiwać i analizować dane tylko dla niektórych analitów w oparciu o przypisany im region kulek. Poniższa tabela zawiera wymagania dotyczące urządzeń w zależności od wybranego analitu.
Panele ekranujące MILLIPLEX®
Loading
Wyróżnione panele z kwalifikacją MILLIPLEX®
Loading
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Powiązane zasoby
  • Article: How to Select Your Immunoassay Platform
    Przewodnik dotyczący wyboru platform testów immunologicznych, w tym testów multipleksowych i jednoproksowych, urządzeń, oprogramowania i usług.
  • Article: Luminex® Multiplexing Platforms Comparison
    Uncover which system is right for your research by comparing the Luminex® multiplexing platforms including the Luminex® 200™, FLEXMAP 3D®, and xMAP® INTELLIFLEX® platforms.
  • Article: Overview of Luminex® Multiplex Assay Technology
    Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results. See how these multiplex biomarker Luminex®assays are being used to advance research for immunology, cancer, veterinary medicine, metabolism/endocrinology, and more.
Request Info on MILLIPLEX® PLEXpedition Screening Assays