1467848
USP
Nobiletin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3′, 4′, 5, 6, 7, 8-Hexamethoxyflavone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
envase
pkg of 100 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
Clave InChI
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Bitter Orange Young Fruit
- Bitter Orange Young Fruit Powder
- Tangerine Peel
- Tangerine Peel Dry Extract
- Tangerine Peel Powder
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)