PHL89654
Embelin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,5-Dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Embelic acid, Emberine
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
InChI key
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)