PHL84264
3′,5,7-Trihydroxy-4′,5′,6-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)O)OC)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-14-5-8(4-10(20)17(14)24-2)12-6-9(19)15-13(26-12)7-11(21)18(25-3)16(15)22/h4-7,20-22H,1-3H3
InChI key
PMBOOVZSTMWOFS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)