PHL82667
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
InChI
1S/C18H16O9/c1-24-16-11(21)10-12(22)17(25-2)14(7-4-5-8(19)9(20)6-7)27-15(10)18(26-3)13(16)23/h4-6,19-21,23H,1-3H3
InChI key
AOOSHVWNBJZOEH-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)