PHL84228
Kaempferol 3-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Kaempferol 3-O-gentiobioside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-gentiobioside
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3[c](c4c([o]c3c5ccc(cc5)O)cc(cc4O)O)=O
InChI
1S/C27H30O16/c28-7-14-17(32)20(35)22(37)26(41-14)39-8-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-12(31)5-11(30)6-13(16)40-24(25)9-1-3-10(29)4-2-9/h1-6,14-15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7-8H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,23-,26-,27+/m1/s1
Clave InChI
BITPRCODIALMOV-DEFKTLOSSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)