Merck
PHL83573
Neoquassin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Nigakihemiacetal B, Simalikahemiacetal A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30O6
Número de CAS:
Peso molecular:
390.47
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@@]3([C@@H]([C@@]4([C@H]([C@@H](C=C(C4=O)OC)C)C2)C)C(=O)C(=C([C@@H]3CC1O)C)OC)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-10-7-14(26-5)20(25)22(4)12(10)8-15-21(3)13(9-16(23)28-15)11(2)18(27-6)17(24)19(21)22/h7,10,12-13,15-16,19,23H,8-9H2,1-6H3/t10-,12+,13+,15-,16?,19+,21-,22+/m1/s1
Clave InChI
BDQNCUODBJZKIY-NUPPOKJBSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)