SMB01050
Licochalcone B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
(E)-3-(3,4-dihydroxy-2-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 3,4,4′-trihydroxy-2-methoxychalcone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
286.28
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C)c1c(c(ccc1\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O)O)O
InChI
1S/C16H14O5/c1-21-16-11(5-9-14(19)15(16)20)4-8-13(18)10-2-6-12(17)7-3-10/h2-9,17,19-20H,1H3/b8-4+
Clave InChI
DRDRYGIIYOPBBZ-XBXARRHUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)