807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Sinónimos:
TSKgel® Ion Exchange (Cation) Guard Column Kit
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Kit TSKgel® SP-5PW Guardgel, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh SP-5PW, 07211
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
20 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
cation exchange
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)