Documentos clave
Z290696
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 15 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass housing
Características
graduation
envase
pkg of 1 ea
embudo capacidad
15 mL
membrana diám.
25 mm
cuello diám.
25 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)