SRP0233
PI3 kinase (p110a/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PI3-kinase regulatory subunit 4, PIK3R4, Phosphoinositide 3-kinase adaptor protein, VPS15, PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥13 pmol/min-μg
mol peso
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
envase
pkg of 20 μg
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
concentración
>0.02 mg/mL
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
life science and biopharma
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PIK3CA(5290)
Descripción general
PIK3CA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit a) is one of the four subunits of the 110kDa catalytic subunit of PI3K protein, which contains a regulatory region of 85kDa. PI3K proteins form a family of lipid kinases.[1] This gene is localized to human chromosome 3q.[2]Three different classes of PI3Ks (I – III) have been discovered.[3]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)