Merck
SML3801
Sigma-Aldrich
Trospium chloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H30NO3·Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
427.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Clave InChI
RVCSYOQWLPPAOA-QKYUOBHYNA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Peripheral muscarinic receptor antagonist
Trospium chloride is a peripheral muscarinic receptor antagonist that relaxes the smooth muscle in the bladder. It does ot cause central nervous system side effects typical for other drugs of its class. Trospium chloride is used for the treatment of overactive bladder.
Precaución
Hygroscopic
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cognitive Effects of Anticholinergic Load in Women with Overactive Bladder
Clinical Interventions in Aging, 15, 1493-1503 (2020)
Trospium chloride improves overactive bladder symptoms: a multicenter phase III trial
The Journal of Urology, 171(6 Pt 1), 2311-2315 (2004)
Kelly Biastre et al.
The Annals of pharmacotherapy, 43(2), 283-295 (2009-02-06)
To review the pharmacology, pharmacokinetics, safety, and clinical application of trospium chloride for the management of overactive bladder (OAB). Clinical literature including both primary sources and review articles was accessed through MEDLINE, International Pharmaceutical Abstracts, and Cochrane databases from 1980