Merck
SML3310
Sigma-Aldrich
DN02
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-((3-Aminoazetidin-1-yl)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24FN3O3
Peso molecular:
397.44
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DN02 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 48 nM, BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM; Kd = 34 nM/BRD8(1), >1 μM/BRD8(2), CBP, p300) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor for probing the engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)