SMB00102
4′,5,7-Trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1c(O)cc2OC(=C(OC)C(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-16-10(19)7-11-12(13(16)20)14(21)17(23-2)15(24-11)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18-20H,1-2H3
Clave InChI
DDNPCXHBFYJXBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)