Documentos clave
SAB5700221
Sigma-Aldrich
Anti-NCOA4 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ARA70, ELE1, NCOA4, PTC3, RFG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
32
69
71
73
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
3.23 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCOA4(8031)
Descripción general
This gene encodes an androgen receptor coactivator. The encoded protein interacts with the androgen receptor in a ligand-dependent manner to enhance its transcriptional activity. Chromosomal translocations between this gene and the ret tyrosine kinase gene, also located on chromosome 10, have been associated with papillary thyroid carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes are present on chromosomes 4, 5, 10, and 14.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 495-614 of human NCOA4 (NP_005428.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)