SAB4200746
Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody, Mouse monoclonal
clone C3, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-AFP, Anti-Alpha-1-fetoprotein, Anti-Alpha-fetoglobulin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~74 kDa
reactividad de especies
human, canine, porcine
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using liver hepatocellular carcinoma HepG2 cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human fetal liver sections
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AFP(174)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)