N9287
Monoclonal Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone NBS1-501, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Nijmegen Breakage Syndrome, Anti-p95 Protein of NBS1.MRE11/RAD50 Complex
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NBS1-501, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~95 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear extract of HEK 293T expressing recombinant human NBS1
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- antibody microarray
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)