MTCP80501S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P8050-1S
capacidad
50 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)