MAK568
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
MDA Assay, TBARS Assay, Thiobarbituric Acid Reactive Substance Assay
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Nivel de calidad
método de detección
colorimetric
fluorometric
enfermedades relevantes
diabetes; cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders; endocrinological disorders
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Click here to download a calculator excel file
Idoneidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)