Documentos clave
CLS4411
Racimos de tubos Corning® de 96 pocillos PP de 1,2 ml
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, sterile, clear, 96 tubes/rack, 960/cs
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
round bottom wells clear
esterilidad
sterile
Características
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
envase
pack of 96
case of 960
fabricante / nombre comercial
Corning 4411
tubo D.E.
0.343 in.
tubo capacidad
1.2 mL
tubo volumen de trabajo
≤1mL
color
clear plate
clear
Descripción general
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes in a 96 well microplate rack with lid
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)