LS 123
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94120801, human colon, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human colon
envase
tube of 5 μg 94120801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94120801-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 63 (2n=46), hypotriploid
morfología
Epithelial
productos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,13
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7,8
TPOX: 9
vWA: 16
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)