Documentos clave
029-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution II
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
1 yr
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Use for coating cell cultureware for select neurons, including RDGRN and HBN.
Calidad
Each lot was tested for sterility, ability to plate neuronal cells.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)