T1438
Todd Hewitt broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for Streptococcus spp.
Descripción general
Aplicación
Componentes
Beef Heart Infusion 500.00
Peptic Digest of Animal Tissue 20.00
Dextrose 2.00
Sodium Chloride 2.00
Sodium Phosphate 0.40
Sodium Carbonate 2.50
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques