S2191000
Sulpiride impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulpiride
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN1CCCC1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Clave InChI
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)