F3257
Fat Brown B
Powder
Sinónimos:
Solvent red 3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fat Brown B,
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
brown to dark brown
mp
152-155 °C
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
εmax
620-680 at 406-409 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-14-9-7-13(8-10-14)19-20-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12,21H,2H2,1H3/b20-19+
Clave InChI
JSEYDVLGSMLKDL-FMQUCBEESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?