92081
Baicalein
analytical standard
Sinónimos:
5,6,7-Trihydroxyflavone
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
256-271 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
InChI key
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?