62963
L-α-Lysophosphatidylcholine
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Sinónimos:
3-sn-Lysophosphatidylcholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
soybean
Nivel de calidad
descripción
zwitterionic
Ensayo
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
concentración
10 mg/mL in chloroform
densidad
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?